Methyl4-chlorbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30145-100G OR30145-500G
APOSOR30145-100GEA 183 DKK
APOSOR30145-100G APOSOR30145-500G
Methyl4-chlorbenzoat
Methyl4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000621
CAS-nummer: 1126-46-1