2-Amidinopyrimidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR301376-1G
OR301376-5G
APOSOR301376-1GEA
183
DKK
APOSOR301376-1G
APOSOR301376-5G
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
Formel:
C₅H₇ClN₄ Smeltepunkt: 184…186 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02677965 CAS-nummer: 138588-40-6 |