Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzyl (4-oxocyclohexyl)carbamate, 4-N-Cbz-aminocyclohexanone
OR301374-100G OR301374-25G OR301374-5G
APOSOR301374-100GEA 2510 DKK
APOSOR301374-100G APOSOR301374-25G APOSOR301374-5G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658393
CAS-nummer: 16801-63-1