Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301365-1G OR301365-5G OR301365-10G
APOSOR301365-1GEA 175 DKK
APOSOR301365-1G APOSOR301365-5G APOSOR301365-10G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Formel: C₆H₁₀O₄S
Smeltepunkt: 190…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03102802
CAS-nummer: 64096-87-3