7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR301354-1G
OR301354-5G
APOSOR301354-1GEA
414
DKK
APOSOR301354-1G
APOSOR301354-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel:
C₉H₁₀BrN Molekylvægt: 212.1 g/mol Smeltepunkt: 68…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08544270 CAS-nummer: 114744-51-3 |