3-methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 426 DKK
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
Molekylvægt: 116.116 g/mol
Smeltepunkt: 58…63 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09842435
CAS-nummer: 28562-68-7