tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-butyl N-(3-hydroxycyclobutyl)carbamate, tert-Butyl (3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 218 DKK
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekylvægt: 187.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501030
CAS-nummer: 154748-63-7