1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 3710 DKK
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28139317
CAS-nummer: 38674-21-4