2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 5690 DKK
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formel: C₆H₁₁NO
Kogepunkt: 187 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14586455
CAS-nummer: 220290-68-6