4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301286-1G OR301286-250MG
APOSOR301286-1GEA 644 DKK
APOSOR301286-1G APOSOR301286-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035915
CAS-nummer: 165250-69-1