4-Chlor-2-iodanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 1460 DKK
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Chlor-2-iodanisol
4-Chlor-2-iodanisol
Formel: C₇H₆ClIO
Kogepunkt: 133…135 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052858
CAS-nummer: 52807-27-9