4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301273-1G OR301273-250MG OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA 985 DKK
APOSOR301273-1G APOSOR301273-250MG APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Formel: C₇H₄BrIN₂
Molekylvægt: 322.9300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09880123
CAS-nummer: 1000340-34-0