5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-3-iodo-7-azaindole
OR301271-1G OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA 164 DKK
APOSOR301271-1G APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrIN₂
Smeltepunkt: 234…239 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779519
CAS-nummer: 757978-18-0