4-Nitro-7-azaindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301264-1G OR301264-5G
APOSOR301264-1GEA 589 DKK
APOSOR301264-1G APOSOR301264-5G
4-Nitro-7-azaindole 98%
4-Nitro-7-azaindole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778365
CAS-nummer: 83683-82-3