2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301256-1G OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA 1770 DKK
APOSOR301256-1G APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234434
CAS-nummer: 92346-48-0