6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301253-100G OR301253-25G OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA 1200 DKK
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₆ClN₃
Smeltepunkt: 189…191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07782029
CAS-nummer: 1749-68-4