2-Amino-4-bromothiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301249-1G OR301249-5G
APOSOR301249-1GEA 0 DKK
APOSOR301249-1G APOSOR301249-5G
2-Amino-4-bromothiazole 98%
2-Amino-4-bromothiazole
Formel: C₃H₃BrN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06804547
CAS-nummer: 502145-18-8