(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301242-1G OR301242-100MG OR301242-250MG
APOSOR301242-1GEA 1210 DKK
APOSOR301242-1G APOSOR301242-100MG APOSOR301242-250MG
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21362508
CAS-nummer: 916210-98-5