5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301240-25G OR301240-5G
APOSOR301240-25GEA 1590 DKK
APOSOR301240-25G APOSOR301240-5G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00496793
CAS-nummer: 37131-87-6