4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301233-1G OR301233-5G OR301233-25G
APOSOR301233-1GEA 644 DKK
APOSOR301233-1G APOSOR301233-5G APOSOR301233-25G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846313
CAS-nummer: 29274-28-0