2-(Chloromethyl)oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301217-1G OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA 1970 DKK
APOSOR301217-1G APOSOR301217-250MG
2-(Chloromethyl)oxazole
2-(Chloromethyl)oxazole
Formel: C₄H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04114926
CAS-nummer: 185246-17-7