2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-7-azaindole
OR301214-1G OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA 360 DKK
APOSOR301214-1G APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
Molekylvægt: 132.1600 g/mol
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08669524
CAS-nummer: 23612-48-8