2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301196-1G OR301196-5G
APOSOR301196-1GEA 976 DKK
APOSOR301196-1G APOSOR301196-5G
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
2-Bromo-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₂BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752648
CAS-nummer: 916791-07-6