3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301193-100G OR301193-25G
APOSOR301193-100GEA 377 DKK
APOSOR301193-100G APOSOR301193-25G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Kogepunkt: 111…114 °C/2mmHg
Massefylde: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029659
CAS-nummer: 4799-68-2