Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 610 DKK
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 70…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00195614
CAS-nummer: 15785-08-7