2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 1840 DKK
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052864
CAS-nummer: 95881-22-4