Morpholin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 818 DKK
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morpholin-3-one
Morpholin-3-one
Formel: C₄H₇NO₂
Molekylvægt: 101.1039 g/mol
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00631009
CAS-nummer: 109-11-5
EINECS: 203-647-9