Methyl indolizine-7-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301176-1G OR301176-5G
APOSOR301176-1GEA 1910 DKK
APOSOR301176-1G APOSOR301176-5G
Methyl indolizine-7-carboxylate
Methyl indolizine-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566763
CAS-nummer: 887602-89-3