7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 339 DKK
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09265710
CAS-nummer: 76006-11-6