5-Methylpicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR301172-1G OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA 0 DKK
APOSOR301172-1G APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinic acid
5-Methylpicolinic acid
Formel: C₇H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01704358
CAS-nummer: 4434-13-3