3-Chlor-N-methylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30117-1G OR30117-25G OR30117-5G
APOSOR30117-1GEA 0 DKK
APOSOR30117-1G APOSOR30117-25G APOSOR30117-5G
3-Chlor-N-methylanilin
3-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Kogepunkt: 243…244 °C
Massefylde: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052014
CAS-nummer: 7006-52-2