3-Ethyl-2-iodtoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 742 DKK
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodtoluen
3-Ethyl-2-iodtoluen
Formel: C₉H₁₁I
Kogepunkt: 118…120 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052855
CAS-nummer: 175277-95-9