2-Amino-6-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301157-1G OR301157-5G
APOSOR301157-1GEA 194 DKK
APOSOR301157-1G APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazine
2-Amino-6-methoxypyrazine
Formel: C₅H₇N₃O
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09909689
CAS-nummer: 6905-47-1