1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 3730 DKK
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09880282
CAS-nummer: 324769-06-4