4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 985 DKK
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
Molekylvægt: 233.4900 g/mol
Smeltepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14636445
CAS-nummer: 3114-31-6