1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-1-methylbenzimidazole
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 360 DKK
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 156…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03164349
CAS-nummer: 10394-38-4