3,4-Dimethylbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 218 DKK
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyd
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 102…104 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 223…226 °C
Massefylde: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016612
CAS-nummer: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2