3-Pyrrolidinone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 208 DKK
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Formel: C₄H₈ClNO
Smeltepunkt: 143…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183811
CAS-nummer: 3760-52-9