Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 284 DKK
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08669440
CAS-nummer: 321371-29-3