7-Quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 480 DKK
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinolinol 98%
7-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 239…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016730
CAS-nummer: 580-20-1
EINECS: 209-457-2