6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 164 DKK
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formel: C₉H₉NO
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839916
CAS-nummer: 56826-69-8