4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 2440 DKK
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093021
CAS-nummer: 161417-28-3