2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30109-5G OR30109-1G
APOSOR30109-5GEA 933 DKK
APOSOR30109-5G APOSOR30109-1G
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol
Formel: C₃H₄N₄S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047346
CAS-nummer: 2770-75-4