tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 164 DKK
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03790905
CAS-nummer: 885280-38-6