3-Methoxyazetidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 164 DKK
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Formel: C4H10ClNO
Smeltepunkt: 143…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804514
CAS-nummer: 148644-09-1