tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 985 DKK
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Formel: C11H20N2O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111771
CAS-nummer: 201162-53-0