3,5-Dichloropyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 175 DKK
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Smeltepunkt: 58…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10698048
CAS-nummer: 1837-55-4