2-Methylmorpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301073-1G OR301073-250MG
APOSOR301073-1GEA 741 DKK
APOSOR301073-1G APOSOR301073-250MG
2-Methylmorpholine
2-Methylmorpholine
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444368
CAS-nummer: 27550-90-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III