2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301068-25G OR301068-100G OR301068-5G
APOSOR301068-25GEA 632 DKK
APOSOR301068-25G APOSOR301068-100G APOSOR301068-5G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09788636
CAS-nummer: 43192-31-0