4-iodbenzensulfonylchlorid 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 4000 DKK
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
4-iodbenzensulfonylchlorid 97%
4-iodbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClIO₂S
Smeltepunkt: 79…84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007441
CAS-nummer: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR